Learn More
Invitrogen™ Human Cathepsin D ELISA Kit
Human Cathepsin D quantitates human Cathepsin D in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH74RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16627113
  • 604.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human Cathepsin D quantitates human Cathepsin D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin D.
Se ha informado que la catepsina D está implicada en la progresión de tumores malignos y en el pronóstico de varios cánceres humanos.
Especificaciones
Especificaciones
CatD; catepsina D; cadena pesada de catepsina D; cadena ligera de catepsina D; catepsinaD; CD; lipofuscinosis ceroide, neuronal 10; CLN10; CPSD; CTSD; proteína de unión a espermatozoides secretores del epidídimo Li 130 P; HEL-S-130 P; aspartil peptidasa lisosomal; aspartil proteasa lisosomal; MGC2311; OTTHUMP00000196039; OTTHUMP00000198692
0,049 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
Ctsd
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,049 a 12 ng/ml
Biotina
Suero
P07339
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
Catepsina D
4 h 45 min