Learn More
Invitrogen™ Human Caspase-7 ELISA Kit
Descripción
Human Caspase-7 quantitates human Caspase-7 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Caspase-7.
La caspasa 7 forma parte de una familia de cisteína proteasas que se puede dividir en subfamilias de caspasas apoptóticas e inflamatorias. A diferencia de las caspasas apoptóticas, los miembros de la subfamilia inflamatoria generalmente no están involucrados en la muerte celular, pero están asociados con la respuesta inmunitaria a patógenos microbianos. La subfamilia apoptótica se puede dividir en caspasas iniciadoras, que se activan en respuesta a señales de muerte, y caspasas ejecutoras, que se activan mediante las caspasas iniciadoras y son responsables de la escisión de los sustratos celulares que, finalmente, conducen a la muerte celular. La caspasa 7 es una caspasa ejecutora que se identificó en función de su homología con las caspasas 1 y 3, así como con la proteína CED-3 de muerte celular de C. elegans. El empalme alternativo del ARNm de Caspasa-7 da como resultado la producción de 3 isoformas distintas. La actividad de la caspasa-7 puede inhibirse directamente mediante la expresión de XIAP. El empalme alternativo da como resultado cuatro variantes de transcripción, que codifican tres isoformas distintas de caspasa 7. Las enfermedades asociadas con CASP7 incluyen la diabetes mellitus 17 tipo 1 y la enfermedad del visón aleutiano.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI314680; proteasa apoptótica Mch-3; CASP7; CASP-7; caspasa 7; caspasa 7, cisteína peptidasa relacionada con la apoptosis; caspasa 7, cisteína proteasa relacionada con la apoptosis; caspasa-7; subunidad p11 de caspasa-7; subunidad p20 de caspasa-7; CMH-1; cisteína proteasa LICE2; ICE-IAP3; ICE-LAP3; proteasa apoptótica 3 similar a ICE; Lice2; mCASP-7; MCH3; OTTHUMP00000020511; OTTHUMP00000020513; OTTHUMP00000020514; RP11-211N11.6 |
| Intervalo del ensayo | De 0,62 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,62 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P55210 |
| Símbolo de gen | CASP7 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |