Learn More
Invitrogen™ Human Caspase 4 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0227
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15206449
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Caspase-4 Synthetic Peptide, PEP-0227, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids near the center of human caspase-4.PEP-0227 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20109.
Especificaciones
Especificaciones
837
purified
Human Caspase 4
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
P49662
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
CASP4
0.02% sodium azide
50 μg
PBS