missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human C9orf95 Partial ORF (NP_060351.1, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_060351.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54981 |
Peso molecular | 35.64kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107826
|
Abnova™
H00054981-Q01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16197816
|
Abnova™
H00054981-Q01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is essential for life in all organisms, both as a coenzyme for oxidoreductases and as a source of ADP-ribosyl groups used in various reactions. Nicotinic acid and nicotinamide, collectively known as niacin, are the vitamin precursors of NAD+. Nicotinamide riboside kinases, such as NRK1, function to synthesize NAD+ through nicotinamide mononucleotide using nicotinamide riboside as the precursor (Bieganowski and Brenner, 2004 [PubMed 15137942]).[supplied by OMIM]
Sequence: MKTFIIGISGVTNSGKTTLAKNLQKHLPNCSVISQDDFFKPESEIETDKNGFLQYDVLEALNMEKMMSAISCWMESARHSVVSTDQESAEEspecificaciones
NP_060351.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ20559/NRK1/RP11-235O14.2/bA235O14.2 | |
C9orf95 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54981 | |
C9orf95 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MKTFIIGISGVTNSGKTTLAKNLQKHLPNCSVISQDDFFKPESEIETDKNGFLQYDVLEALNMEKMMSAISCWMESARHSVVSTDQESAE | |
RUO | |
C9orf95 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |