Learn More
Abnova™ Human BUB1 Partial ORF (AAH28201, 1 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH28201 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 699 |
Peso molecular | 39.93kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16192381
|
Abnova™
H00000699-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16102391
|
Abnova™
H00000699-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a kinase involved in spindle checkpoint function. The kinase functions in part by phosphorylating a member of the miotic checkpoint complex and activating the spindle checkpoint. Mutations in this gene have been associated with aneuploidy and several forms of cancer. [provided by RefSeq]
Sequence: MDTPENVLQMLEAHMQSYKGNDPLGEWERYIQWVEENFPENKEYLITLLEHLMKEFLDKKKYHNDPRFISYCLKFAEYNSDLHQFFEFLYNHGIGTLSSPLYIAWAGHLEAQGELQHASAVLQRGIQNQAEspecificaciones
AAH28201 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
39.93kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BUB1A/BUB1L/hBUB1 | |
BUB1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
699 | |
BUB1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MDTPENVLQMLEAHMQSYKGNDPLGEWERYIQWVEENFPENKEYLITLLEHLMKEFLDKKKYHNDPRFISYCLKFAEYNSDLHQFFEFLYNHGIGTLSSPLYIAWAGHLEAQGELQHASAVLQRGIQNQA | |
RUO | |
BUB1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |