Learn More
Abnova™ Human BET1 Partial ORF (NP_005859, 1 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005859 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10282 |
Peso molecular | 36.19kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16192286
|
Abnova™
H00010282-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16182286
|
Abnova™
H00010282-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a golgi-associated membrane protein that participates in vesicular transport from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi complex. The encoded protein functions as a soluble N-ethylaleimide-sensitive factor attachment protein receptor and may be involved in the docking of ER-derived vesicles with the cis-Golgi membrane. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described but their full-length nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MRRAGLGEGVPPGNYGNYGYANSGYSACEEENERLTESLRSKVTAIKSLSIEIGHEVKTQNKLLAEMDSQFDSTTGFLGKTMGKLKILSRGSQTKEspecificaciones
NP_005859 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.19kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp781C0425/HBET1 | |
BET1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10282 | |
BET1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MRRAGLGEGVPPGNYGNYGYANSGYSACEEENERLTESLRSKVTAIKSLSIEIGHEVKTQNKLLAEMDSQFDSTTGFLGKTMGKLKILSRGSQTK | |
RUO | |
BET1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |