Learn More
Abnova™ Human BCS1L Full-length ORF (NP_004319.1, 1 a.a. - 419 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004319.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 617 |
Peso molecular | 73.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195717
|
Abnova™
H00000617-P01.10UG |
10 ug |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16105727
|
Abnova™
H00000617-P01.25UG |
25 ug |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This gene encodes a homolog of the S. cerevisiae bcs1 protein which is involved in the assembly of complex III of the mitochondrial respiratory chain. The encoded protein does not contain a mitochondrial targeting sequence but experimental studies confirm that it is imported into mitochondria. Mutations in this gene are associated with mitochondrial complex III deficiency and the GRACILE syndrome. Two alternatively spliced transcripts encoding the same protein have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: MPLSDFILALKDNPYFGAGFGLVGVGTALALARKGVQLGLVAFRRHYMITLEVPARDRSYAWLLSWLTRHSTRTQHLSVETSYLQHESGRISTKFEFVPSPGNHFIWYRGKWIRVERSREMQMIDLQTGTPWESVTFTALGTDRKVFFNILEEARELALQQEEGKTVMYTAVGSEWRPFGYPRRRRPLNSVVLQQGLADRIVRDVQEFIDNPKWYTDRGIPYRRGYLLYGPPGCGKSSFITALAGELEHSICLLSLTDSSLSDDRLNHLLSVAPQQSLVLLEDVDAAFLSRDLAVENPVKYQGLGRLTFSGLLNALDGVASTEARIVFMTTNHVDRLDPALIRPGRVDLKEYVGYCSHWQLTQMFQRFYPGQAPSLAENFAEHVLRATNQISPAQVQGYFMLYKNDPVGAIHNAESLRREspecificaciones
NP_004319.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
73.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BCS/BCS1/BJS/FLNMS/GRACILE/Hs.6719/PTD/h-BCS | |
BCS1L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
617 | |
BCS1L (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
BCS1L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |