missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human BAT4 Partial ORF (NP_149417, 257 a.a. - 356 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_149417 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7918 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168065
|
Abnova™
H00007918-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16158065
|
Abnova™
H00007918-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
A cluster of genes, BAT1-BAT5, has been localized in the vicinity of the genes for TNF alpha and TNF beta. These genes are all within the human major histocompatibility complex class III region. The protein encoded by this gene is thought to be involved in some aspects of immunity. [provided by RefSeq]
Sequence: SPGFKLLLRGGWEPGMGLGPRGEGRANPIPTVLKRDQEGLGYRSAPQPRVTHFPAWDTRAVAGRERPPRVATLSWREERRREEKDRAWERDLRTYMNLEFSpecifications
NP_149417 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ANKRD59/D6S54E/G5/GPANK1/GPATCH10 | |
BAT4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7918 | |
BAT4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SPGFKLLLRGGWEPGMGLGPRGEGRANPIPTVLKRDQEGLGYRSAPQPRVTHFPAWDTRAVAGRERPPRVATLSWREERRREEKDRAWERDLRTYMNLEF | |
RUO | |
BAT4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |