Learn More
Invitrogen™ Human BANF1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0448
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15256659
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
BANF1 Synthetic Peptide, PEP-0448, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids near the carboxy terminus of human BANF1PEP-0448 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20328.
Especificaciones
Especificaciones
8815
purified
Human BANF1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
O75531
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
BANF1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS