Learn More
Invitrogen™ Human ATAD3A Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1273
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15205279
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ATAD3A Synthetic Peptide, PEP-1273, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 19 amino acids near the amino terminus of human ATAD3A.PEP-1273 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21159.
Especificaciones
Especificaciones
55210
purified
Human ATAD3A
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9NVI7
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ATAD3A
0.02% sodium azide
50 μg
PBS