Learn More
Abnova™ Human ARID3A Partial ORF (NP_005215, 317 a.a. - 416 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005215 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1820 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16104191
|
Abnova™
H00001820-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16114191
|
Abnova™
H00001820-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the ARID (AT-rich interaction domain) family of DNA binding proteins. It was found by homology to the Drosophila dead ringer gene, which is important for normal embryogenesis. Other ARID family members have roles in embryonic patterning, cell lineage gene regulation, cell cycle control, transcriptional regulation, and possibly in chromatin structure modification. [provided by RefSeq]
Sequence: QYMKYLYPYECEKRGLSNPNELQAAIDSNRREGRRQSFGGSLFAYSPGGAHGMLSSPKLPVSSLGLAASTNGSSITPAPKIKKEEDSAIPITVPGRLPVSEspecificaciones
NP_005215 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BRIGHT/DRIL1/DRIL3/E2FBP1 | |
ARID3A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1820 | |
ARID3A (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QYMKYLYPYECEKRGLSNPNELQAAIDSNRREGRRQSFGGSLFAYSPGGAHGMLSSPKLPVSSLGLAASTNGSSITPAPKIKKEEDSAIPITVPGRLPVS | |
RUO | |
ARID3A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |