Learn More
Invitrogen™ Human ALKBH2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1119
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15265119
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ALKBH2 Synthetic Peptide, PEP-1119, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids near the carboxy terminus of human ALKBH2.PEP-1119 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21005.
Especificaciones
Especificaciones
121642
purified
Human ALKBH2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q6NS38
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ALKBH2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS