Learn More
Invitrogen™ Human ALK-6/BMPR-IB ELISA Kit
Human ALK-6/BMPR-IB quantitates human ALK-6/BMPR-IB in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH18RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human ALK-6/BMPR-IB quantitates human ALK-6/BMPR-IB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ALK-6/BMPR-IB.
Los receptores de proteínas morfogenéticas óseas (BMP) son una familia de cinasas de serina/treonina transmembrana que incluyen los receptores de tipo I BMPR1A y BMPR1B y el receptor de tipo II BMPR2. Estos receptores también están estrechamente relacionados con los receptores de activina, ACVR1 y ACVR2. Los ligandos de estos receptores son miembros de la superfamilia TGF-beta. Las TGF-betas y las activinas transducir sus señales a través de la formación de complejos heteroméricos con 2 tipos diferentes de receptores de cinasa serina (treonina): Receptores tipo I de unos 50-55 kD y receptores tipo II de unos 70-80 kD. Los receptores de tipo II unen los ligandos en ausencia de receptores de tipo I, pero requieren sus respectivos receptores de tipo I para la señalización, mientras que los receptores de tipo I requieren sus respectivos receptores de tipo II para la unión de ligandos.Especificaciones
quinasa 6 tipo receptor de activina; Acvrlk6; AI385617; ALK6; ALK-6; AMDD; AV355320; BDA1D; BDA2; receptor BMP tipo 1 B; BMP15; Bmpr1b; BMPR-1 B; BMPRIB; BMPR-IB; receptor de serina/treonina quinasa de unión de proteínas morfogenéticas óseas; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 1 B; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo IB; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 1 B; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 1 B; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo IB; CDw293; CFK-43 A; Quinasa de receptor de serina/treonina; Receptor de proteína quinasa serina/treonina R6; SKR6 | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
BMPR1B | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 24 a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O00238 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
CDw293 | |
4 h 45 min |