Learn More
Abnova™ Human ALG5 Partial ORF (NP_037470, 232 a.a. - 324 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037470 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 29880 |
Peso molecular | 35.97kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16196086
|
Abnova™
H00029880-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16186086
|
Abnova™
H00029880-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the glycosyltransferase 2 family. The encoded protein participates in glucosylation of the oligomannose core in N-linked glycosylation of proteins. The addition of glucose residues to the oligomannose core is necessary to ensure substrate recognition, and therefore, effectual transfer of the oligomannose core to the nascent glycoproteins. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: RDTQCGFKLFTREAASRTFSSLHVERWAFDVELLYIAQFFKIPIAEIAVNWTEIEGSKLVPFWSWLQMGKDLLFIRLRYLTGAWRLEQTRKMNEspecificaciones
NP_037470 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.97kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RP11-421P11.2/bA421P11.2 | |
ALG5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
29880 | |
ALG5 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RDTQCGFKLFTREAASRTFSSLHVERWAFDVELLYIAQFFKIPIAEIAVNWTEIEGSKLVPFWSWLQMGKDLLFIRLRYLTGAWRLEQTRKMN | |
RUO | |
ALG5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |