Learn More
Invitrogen™ Human ALDH3A2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0723
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15308940
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Aldh3A2 Synthetic Peptide, PEP-0723, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acids near the carboxy terminus of human Aldh3A2.PEP-0723 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20603.
Especificaciones
Especificaciones
224
purified
Human ALDH3A2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
P51648
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ALDH3A2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS