Learn More
Invitrogen™ Human ALDH1A1 ELISA Kit
Human ALDH1A1 quantitates human ALDH1A1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH16RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human ALDH1A1 quantitates human ALDH1A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ALDH1A1.
ALDH1A1 pertenece a la familia de las aldehído deshidrogenasas. La aldehído deshidrogenasa es la segunda enzima de la principal vía oxidativa del metabolismo del alcohol. Dos isoformas hepáticas principales de esta enzima, la citosólica y la mitocondrial, se pueden distinguir por sus movilidades electroforéticas, sus propiedades cinéticas y sus localizaciones subcelulares. La mayoría de los caucásicos tienen dos isoenzimas principales, mientras que aproximadamente el 50 % de los orientales solo tienen la isoenzima citosólica, careciendo de la isoenzima mitocondrial. Una frecuencia de intoxicación alcohólica aguda notablemente mayor entre los orientales que entre los caucásicos podría estar relacionada con la ausencia de la isoenzima mitocondrial.Especificaciones
acetaldehído deshidrogenasa 1; Ahd2; Ahd-2; familia de la alcohol deshidrogenasa 1, subfamilia A1; familia de la alcohol deshidrogenasa 1, subfamilia A2; ALDC; familia de la aldehído deshidrogenasa 1, miembro A1; familia de la aldehído deshidrogenasa 1, miembro A1; aldehído deshidrogenasa 1, citosólica hepática (clase 1); aldehído deshidrogenasa 1, soluble; aldehído deshidrogenasa 1, subfamilia A1; aldehído deshidrogenasa 1A1; aldehído deshidrogenasa 2; aldehído deshidrogenasa familia 1 miembro A1; aldehído deshidrogenasa familia 1, miembro A1; aldehído deshidrogenasa familia 1, subfamilia A1; aldehído deshidrogenasa, citosólica; aldehído deshidrogenasa, citosólica hepática; Aldh; ALDH clase 1; Aldh1; ALDH11; ALDH1A1; Aldh1a2; Aldh2; ALDH-E1; ALHDII; E1; proteína luminal del epidídimo 12; proteína luminal del epidídimo 9; proteína de unión al esperma secretor del epidídimo Li 53 e; HEL12; HEL-9; HEL-S-53 e; MGC2318; PUMB1; RALDH 1; ralDH1; retinal deshidrogenas | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ALDH1A1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,4 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P00352 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
ALDH1A1 | |
4 h 45 min |