Learn More
Abnova™ Human ACMSD Partial ORF (NP_612199, 179 a.a. - 278 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_612199 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 130013 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16101777
|
Abnova™
H00130013-Q01.10ug |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16111777
|
Abnova™
H00130013-Q01.25ug |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The neuronal excitotoxin quinolinate is an intermediate in the de novo synthesis pathway of NAD from tryptophan, and has been implicated in the pathogenesis of several neurodegenerative disorders. Quinolinate is derived from alpha-amino-beta-carboxy-muconate-epsilon-semialdehyde (ACMS). ACMSD (ACMS decarboxylase; EC 4.1.1.45) can divert ACMS to a benign catabolite and thus prevent the accumulation of quinolinate from ACMS.[supplied by OMIM]
Sequence: SHGFSMRPDLCAQDNPMNPKKYLGSFYTDALVHDPLSLKLLTDVIGKDKVILGTDYPFPLGELEPGKLIESMEEFDEETKNKLKAGNALAFLGLERKQFEEspecificaciones
NP_612199 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACMSD | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
130013 | |
ACMSD (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SHGFSMRPDLCAQDNPMNPKKYLGSFYTDALVHDPLSLKLLTDVIGKDKVILGTDYPFPLGELEPGKLIESMEEFDEETKNKLKAGNALAFLGLERKQFE | |
RUO | |
ACMSD | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |