missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ABCB10 Partial ORF (NP_036221, 233 a.a. - 311 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_036221 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23456 |
Peso molecular | 34.43kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16104706
|
Abnova™
H00023456-Q01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16194696
|
Abnova™
H00023456-Q01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the MDR/TAP subfamily. Members of the MDR/TAP subfamily are involved in multidrug resistance. The function of this mitochondrial protein is unknown. [provided by RefSeq]
Sequence: VYLMQTSGQRIVNRLRTSLFSSILRQEVAFFDKTRTGELINRLSSDTALLGRSVTENLSDGLRAGAQASVGISMMFFVSEspecificaciones
NP_036221 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.43kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EST20237/M-ABC2/MTABC2 | |
ABCB10 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23456 | |
ABCB10 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VYLMQTSGQRIVNRLRTSLFSSILRQEVAFFDKTRTGELINRLSSDTALLGRSVTENLSDGLRAGAQASVGISMMFFVS | |
RUO | |
ABCB10 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |