Learn More
Fisherbrand™ Hub-Shaped Stir Bars
Provides very stable stirring, especially at low speeds. Fisherbrand™ Hub-Shaped Stir Bars are isostatically molded in pure, FDA-approved PTFE plastic.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16215791
  • 30.05€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Disponible con imanes Alnico V o de tierras raras
  • Pulido de forma individual para mantenerse limpio durante más tiempo
Especificaciones
Especificaciones
27 mm
45 x 27 x 27 mm
Blanco
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
27 mm
1 unidad
45 mm