Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silicon Septa
Bleed and temperature optimized material.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 041899
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Septos optimizados para altas temperaturas y bajo sangrado
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 400 °C (330 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
HT | |
11,5 mm | |
25/paq. |