Learn More
HSP47 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A8F6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 67863-1-IG-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00020kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17201536
  • 325.38€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 04-10-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
The HSP47 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human HSP47. This antibody recognizes human antigen. The HSP47 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
HSP47
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
ELISA, Western Blot
2A8F6
Unconjugated
150 μL
871