Learn More
IKA™ HS 260 Control NOL
Compact, flat shaker with the ideal swivel motion for a maximum shaking weight of 7.5 kg.
3705.00€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | De 10 a 300 r. p. m. |
---|---|
Tensión | De 100 a 120 V, de 220 a 240 V |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
Tipo de producto | Agitador con movimiento oscilante |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16298191
|
IKA™
0004278600 |
Enchufe europeo |
3705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Electronic adjustment of speed and timer
- Digital display makes it possible to read the speed, timer function and operating modes
- Electronic time switching clock: 0 to 9 hr 59 min or continuous operation (endless)
- All functions can be controlled and documented with labworldsoft™ software
- Special version with reverse rotating direction on request
- Wide range of attachment combinations makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessels
Especificaciones
De 10 a 300 r. p. m. | |
De 5 °C a 50 °C | |
50/60 Hz | |
LCD |
De 100 a 120 V, de 220 a 240 V | |
Agitador con movimiento oscilante | |
420 x 360 x 100 mm | |
De 1 a 599 min |