Learn More
IKA™ HS 260 Basic
Compact, flat reciprocal shaker with ideal swivel motion, for a maximum shaking weight of 7.5 kg.
en la oferta
Especificaciones
Intervalo de velocidad | De 0 a 300 rpm |
---|---|
Tensión | De 100 a 120 V, de 220 a 240 V |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 a 50 °C |
Tipo de producto | Movimiento oscilante |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Descripción
- Electronic adjustment of speed and timer
- LED display for speed and time adjustment
- Wide range of attachment combinations makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessels
Especificaciones
De 0 a 300 rpm | |
De 5 a 50 °C | |
50/60 Hz | |
Línea LED |
De 100 a 120 V, de 220 a 240 V | |
Movimiento oscilante | |
420 x 360 x 100 mm | |
De 5 a 50 min |