missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | HPS3 |
---|---|
Concentración | 0.41 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817373
|
Proteintech
10768-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807373
|
Proteintech
10768-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein containing a potential clathrin-binding motif, consensus dileucine signals, and tyrosine-based sorting signals for targeting to vesicles of lysosomal lineage. The encoded protein may play a role in organelle biogenesis associated with melanosomes, platelet dense granules, and lysosomes. Mutations in this gene are associated with Hermansky-Pudlak syndrome type 3. Alternate splice variants exist, but their full length sequence has not been determined.Especificaciones
HPS3 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q91VB4, Q969F9 | |
12807, 310288, 84343 | |
HPS3 Fusion Protein Ag1209 | |
Primary | |
-20°C | |
HPS3 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Hermansky Pudlak syndrome 3, HPS3, SUTAL | |
HPS3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |