Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 50 °C a 500 °C, cerámica
Forma: Rectángulo; tamaño: 11 x 16,9 pulg
Marca: Gestigkeit Harry™ 22A
Detalles adicionales : Peso : 7.50000kg
Descripción
Forma: Rectángulo; Tamaño: 11 x 16,9 pulg
Especificaciones
Placa caliente | |
Rectángulo | |
11 x 16,9 pulg | |
560 mm | |
6,5 kg | |
3000 w | |
50/60 Hz |
230 V | |
Cerámica | |
50°C a 500°C | |
100 mm | |
290 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 3000 w |