Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 50 °C a 500 °C, cerámica
Forma: Rectángulo; tamaño: 22,9 x 16,9 pulg
Marca: Gestigkeit Harry™ 44A
Detalles adicionales : Peso : 14.00000kg
Especificaciones
Placa caliente | |
Rectángulo | |
22,9 x 16,9 pulg | |
440 mm | |
11,5 kg | |
5700 w | |
50/60 Hz |
400 V | |
Cerámica | |
50°C a 500°C | |
100 mm | |
590 mm | |
400 V, 50/60 Hz, 5700 w |