Learn More
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown
48.26 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Blanco
Red
Tamaño:
Medio
Grande
X-Large
XL
2X-Large
2XL
3X-Large
3XL
Descripción
- La bata higiénica sin bolsillos protege el ambiente de trabajo de las partículas que provienen del cuerpo del operario.
- Permite proteger al usuario de los riesgos de contaminación relacionados con la actividad que se está llevando a cabo.
- Agradable y ligero, el tejido de polipropileno es extremadamente transpirable.
- Modelo con cuello sin solapa y elástico en las muñecas.
Especificaciones
Tamaño | 2XL |
Estructura | Fabricado en China |
Para utilizar con (aplicación) | Equipo de protección individual de categoría 1 |
Sexo | Unisex |
N.º de bolsillos | Ninguno |
Tipo de empaquetado | Bolsa individual |
Tipo de producto | Bata higiénica |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Corchetes |