Learn More
Honeywell™ Zapatos Honeywell™ Pro'Clean S2
Marca: Honeywell™ 6246127-39/7
Detalles adicionales : Peso : 0.87300kg
Especificaciones
EN ISO 20345: 2011, Certificado SRC | |
Para uso por profesionales como hostelería, limpieza industrial, laboratorio, médico y farmacéutico | |
39 | |
Poliuretano de doble densidad | |
Abrasión, combustible y grasa | |
Zapatos |
Blanco | |
Microfibra | |
Plantilla extraíble antiestática | |
Spacium no metálico | |
Sí |