Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de látex Electrosoft Isoarc Honeywell™
Click to view available options
Tamaño: 7
Descripción
- Guante aislante para trabajos eléctricos, específicamente para entornos en los que se pueden dar arcos eléctricos.
- Composición de látex natural dieléctrico con interior clorado para una mayor comodidad.
- Capa externa en policloropreno naranja duradero y mecánicamente resistente.
- Acabado con patrón en relieve para un buen agarre en condiciones húmedas.
- Forma anatómica para facilitar la flexión de la mano.
- Interior clorado.
- Categoría RC.
Especificaciones
Arcos eléctricos | ATPV 21,6 cal/cm2 |
Certificaciones/conformidad | CE Categoría III sobre riesgos irreversibles, EN 60903-2003, CEI 903-2002, CEI 61482-1-2, CE Categoría de PPE 3, número de certificado CE 7017, número de declaración CE 7017, Iso Arc 7KV |
Clasificación | 0 |
Procedimiento de limpieza | Usar agua y jabón. Secar por debajo los 65 °C con humedad ambiente |
Descripción | Prueba en caja: 4 Ka/15 cm y 7 kA/30 cm |
Coating Material | Policloropreno |
Color | Naranja |
Acabado exterior | Estampado |
Material | Látex |
Tipo de producto | Guantes |