Learn More
Óxido de holmio(III), 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
59.50€ - 664.00€
CAS | 12055-62-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Ho2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 377.86 |
Número MDL | MFCD00011053 |
Clave InChI | OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | diholmium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11381428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010910.03 |
1 g |
59.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15182975
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010910.06 |
5 g |
168.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11301438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010910.14 |
25 g |
664.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Holmium(III) oxide iacts as colorants which is used for cubic zirconia and glass, as a calibration standard for optical spectrophotometers, as a specialty catalyst, phosphor and a laser material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12055-62-8 | |
377.86 | |
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3] |
Ho2O3 | |
MFCD00011053 | |
diholmium(3+) trioxidandiide |
Especificaciones
Holmium(III) oxide | |
12055-62-8 | |
Polvo | |
Ho2O3 | |
Insoluble in water. Soluble in perchloric acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3] | |
377.86 | |
Odorless | |
8.36g/cm3 |
2360°C | |
Beige | |
99.995% (REO) | |
MFCD00011053 | |
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N | |
diholmium(3+) trioxidandiide | |
377.86 | |
Beige powder or lump |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 235-015-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only