Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Holder Clamp for Fiber Optic Light Guides or LED Ring Lights
Tienda Schott Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Guías de luz flexibles
Guías de luz y luces anulares con fibra óptica
Lente de enfoque Schott 158210 y juego 158200 para guías de luz flexibles de hasta 5 mm de diámetro
Luz anular de campo oscuro de la serie VisiLED
Luz anular serie VisiLED
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Descripción
Abrazadera de soporte para colocar luces anulares con i = 58 y 66 mm y lente de enfoque 158 215 para guías de luz flexibles con 8 y 9 mm; 1 orificio M6
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Pinzas |
| Dimensiones (L x An) | 45 x 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Guías de luz y luces anulares con fibra óptica |
| Incluye | 1 M6 hole |
| Accesorios necesarios | Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |