Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Holder Clamp for Fiber Optic Light Guides or LED Ring Lights
Tienda Schott ProductosDescripción
- Para su uso con la lente de enfoque Schott 158210 y el juego 158200 para guías de luz flexibles de hasta 5 mm de diámetro
- Incluye 1 orificio M6
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte |
| Diámetro (imperial) | 0.2 in. |
| Diámetro (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Lente de enfoque Schott 158210 y juego 158200 para guías de luz flexibles de hasta 5 mm de diámetro |
| Incluye | 1 orificio M6 |
| Accesorios necesarios | Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |