Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Holder Clamp for Fiber Optic Light Guides or LED Ring Lights
Código de producto. 15703032 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Guías de luz flexibles
Guías de luz y luces anulares con fibra óptica
Lente de enfoque Schott 158210 y juego 158200 para guías de luz flexibles de hasta 5 mm de diámetro
Luz anular de campo oscuro de la serie VisiLED
Luz anular serie VisiLED
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15703032 Guías de luz flexibles 1 unidad
15793022 Guías de luz flexibles 1 unidad
10074540 Guías de luz y luces anulares con fibra óptica cada uno
15713032 Lente de enfoque Schott 158210 y juego 158200 para guías de luz flexibles de hasta 5 mm de diámetro 1 unidad
15733042 Luz anular serie VisiLED 1 unidad
15743042 Luz anular de campo oscuro de la serie VisiLED 1 unidad
6 options
Código de producto. 15703032
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158335
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Holder Clamp to position fiber optic light guides or LED Ring Lights precisely. For use with an articulating arm (158345) and base (158 340).
  • Abrazadera de soporte para colocar guías de luz flexibles
  • 1 orificio M6
  • Para su uso con diámetros de 5 mm o de 8 a 9 mm
Especificaciones
Tipo Abrazadera de soporte
Diámetro (imperial) 0.3 to 0.4 in.
Diámetro (métrico) Entre 8 y 9 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40 x 18 x 11 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Guías de luz flexibles
Incluye 1 orificio M6
Accesorios necesarios Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340