Learn More
Hoefer™ Peines submarinos estándar SUB15
Accesorios para submarino estándar SUB15
84.90€ - 88.55€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Submarino estándar SUB15 |
---|---|
Tipo | Peine |
Fondo de la cubeta (imperial) | 0,19 in |
Fondo de la cubeta (métrico) | 0,5 cm |
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | N.° de pocillos | Anchura del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | N.° de pocillos | Anchura del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12695760
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-10 |
0,05 in | 0,15 cm | 10 | 1,28 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12605770
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-16MC |
0,05 in | 0,15 cm | 16 | 0,64 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12615770
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-20 |
0,05 in | 0,15 cm | 20 | 0,59 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12625770
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-30MC |
0,05 in | 0,15 cm | 30 | 0,25 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12635756
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-25 |
0,05 in | 0,15 cm | 25 | 0,35 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12655756
|
Hoefer™
SUB15-C1-16MC |
0,03 in | 0,1 cm | 16 | 0,64 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12635770
|
Hoefer™
SUB15-C2-10 |
0,07 in | 0,2 cm | 16 | 1,28 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12645756
|
Hoefer™
SUB15-C1-10 |
0,03 in | 0,1 cm | 10 | 1,28 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12655770
|
Hoefer™
SUB15-C2-20 |
0,07 in | 0,2 cm | 20 | 0,59 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12675756
|
Hoefer™
SUB15-C1-25 |
0,03 in | 0,1 cm | 25 | 0,35 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12695756
|
Hoefer™
SUB15-C2-25 |
0,07 in | 0,2 cm | 25 | 0,35 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12665756
|
Hoefer™
SUB15-C1-20 |
0,03 in | 0,1 cm | 20 | 0,59 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12645770
|
Hoefer™
SUB15-C2-16MC |
0,07 in | 0,2 cm | 20 | 0,64 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12685756
|
Hoefer™
SUB15-C1-30MC |
0,03 in | 0,1 cm | 30 | 0,25 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12665770
|
Hoefer™
SUB15-C2-30MC |
0,07 in | 0,2 cm | 30 | 0,25 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Ranges from 10, 16, 20, 25 and 30 Wells
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- 2.5 to 12.8 mm Well Width
- Min. 12, max. 128 μL Sample Volume
Especificaciones
Submarino estándar SUB15 | |
Peine | |
0,19 in | |
0,5 cm |