Learn More
Hoefer™ Peines submarinos estándar SUB15
Accesorios para submarino estándar SUB15
Marca: Hoefer™ SUB15-C2-20
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Oscila entre 10, 16, 20, 25 y 30 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Ancho de pocillos de 2,5 a 12,8 mm
- Mín. Volumen de muestra máx. de 12 a 128 μl
Especificaciones
Submarino estándar SUB15 | |
20 | |
0,2 cm | |
0,23 in | |
0,19 in |
Peine | |
0,07 in | |
58 μl | |
0,59 cm | |
0,5 cm |