Learn More
Hoefer™ HE-PLUS Casting Kits
For use with HE-PLUS Horizontal Electrophoresis System
Marca: Hoefer™ HE-PLUS18
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Accesorios y piezas de repuesto para sistemas de HE
Especificaciones
Sistema de electroforesis horizontal HE-PLUS | |
Kit de colado estándar | |
12,5 x 13 cm | |
Una bandeja grande de gel (12,5 x 13 cm), dos bandejas medianas de gel (12,5 x 6 cm), cuatro peines (14/28 pocillos) y soporte de colado |