Learn More
Hoefer™ Sistemas de polimerización de gel para unidades de electroforesis verticales Mini
Ruedas de uso sencillo
Marca:  Hoefer™ SE245
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12064837
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Colador de gel doble SE245
  • Para su uso con los sistemas de electroforesis vertical SE250, SE260 o MiniVE
  • Colador de gel SE235 4, colador de gel SE275 4 y colador de gel SE215 10
    • Adecuado para geles de concentración única y gradientes
    • El colador de gel SE235 4 se debe usar con los sistemas de electroforesis SE260 o MiniVE
    • El colador de gel SE 275 4 y el colador de gel SE 215 10 se deben usar con el sistema de electroforesis SE250
    Especificaciones
    Especificaciones
    Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™
    Colador de gel
    Horquilla de colado, juegos de abrazaderas, juego de juntas de sellado, levas...
    De 1 a 2
    Certificados
    Ver productos accesorios