Learn More
Hoefer™ Sistemas de polimerización de gel para unidades de electroforesis verticales Mini
Ruedas de uso sencillo
Marca: Hoefer™ SE245
Detalles adicionales : Peso : 3.85550kg
Descripción
Colador de gel doble SE245
- Para su uso con los sistemas de electroforesis vertical SE250, SE260 o MiniVE
- Adecuado para geles de concentración única y gradientes
- El colador de gel SE235 4 se debe usar con los sistemas de electroforesis SE260 o MiniVE
- El colador de gel SE 275 4 y el colador de gel SE 215 10 se deben usar con el sistema de electroforesis SE250
Especificaciones
Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™ | |
Colador de gel | |
Horquilla de colado, juegos de abrazaderas, juego de juntas de sellado, levas... | |
De 1 a 2 |