Learn More
Hoefer™ Combs for SUB25 Maxi-Plus Submarine Gel Electrophoresis Unit
For use with SUB25 and SUB25C Units
Marca: Hoefer™ SUB25-C2-52MC
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- 26 o 52 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Anchura de pocillos de 3 o 7 mm
- Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 60 μl
Especificaciones
Procesamiento de 52 muestras (compatible con pipetas multicanal) | |
0,07 in | |
0,0008 oz | |
9,84 in |
Unidad SUB25 Maxi-Plus | |
2 mm | |
25 μl |