missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE, Western Blot |
| Formulación | 20mM Tris pH7.5, 0.1mM EDTA, 0.1% triton x-100, 0.2% Na cholate, <50mM KCl |
| ID de gen (Entrez) | 3162 |
| Peso molecular | M.W. Theoretical: 33 kDa |
| Cantidad | 50 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | bK286B10, EC 1.14.99.3, heat shock protein, 32-kD, heme oxygenase (decycling) 1, HO, HO1, HO-1heme oxygenase 1, HSP32 |
| Símbolo de gen | HMOX1 |
| Categoría de investigación | Apoptosis, Cellular Markers, ER Markers, Lipid and Metabolism |
| Grado de pureza o calidad | >85% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?