Learn More
Novus Biologicals™ HO-1/HMOX1/HSP32 Native Protein
Código de producto. 18391437 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
200 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18391437 50 μg 50 microgramos
18371367 200 μg 200 microgramos
18389406 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18391437 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP31833050UG
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Western Blot
Formulación 20mM Tris pH7.5, 0.1mM EDTA, 0.1% triton x-100, 0.2% Na cholate, <50mM KCl
ID de gen (Entrez) 3162
Peso molecular M.W. Theoretical: 33 kDa
Cantidad 50 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen bK286B10, EC 1.14.99.3, heat shock protein, 32-kD, heme oxygenase (decycling) 1, HO, HO1, HO-1heme oxygenase 1, HSP32
Símbolo de gen HMOX1
Categoría de investigación Apoptosis, Cellular Markers, ER Markers, Lipid and Metabolism
Grado de pureza o calidad >85%
Expresión HO-1/HMOX1/HSP32