Learn More
Abnova™ Sonda con FISH HNF1B/CEN17q
Sondas marcadas con FISH para la identificación de amplificación génica mediante la técnica de hibridación in situ fluorescente
Marca:  Abnova™ FG0230.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063375
  • 1475.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH-Ce
100 ul