missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HMGB2 Protein

Código de producto. 18555050 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18555050 0,5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18555050 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP1723860.5mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-209 of Human HMGB2 The Recombinant Human HMGB2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HMGB2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 30% glycerol, 0.1M NaCl
Peso molecular 26.4kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,5 mg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común HMGB2
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >90%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.