Learn More
HLA-DR Mouse, PerCP, Clone: L243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB86-PCP-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922578
  • 250.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Especificaciones
HLA-DR
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
HLA-DRA
Protein A/G Purified
RUO
3122
IgG2a κ
Flow Cytometry
L243
PerCP
NP_061984
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.