Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína L HiTrap™
For capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs
Marca:  Cytiva 29048665
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.09800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15149945
  • 245.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Preempaquetado con medio de cromatografía de afinidad Capto L (resina)
  • Las columnas de polipropileno se conectan fácilmente en serie para aumentar la productividad
  • Detección fácil y desarrollo de procesos práctico
  • Para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Presión máxima: 5 bar
  • Columnas de 1 y 5 ml
Medios BioProcess
  • Ligando: Proteína L recombinante (E. coli), libre de mamíferos
  • Matriz: Agarosa muy entrecruzada y rígida
  • Tamaño medio de partículas: 85 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 2 hasta 10
Columnas de 1 ml
  • DI de columna: 7mm
  • Velocidad del flujo: < 500 cm/h3
Columnas de 5 ml
  • DI de columna: 16mm
  • Velocidad del flujo: < 500 cm/h4
Especificaciones
Especificaciones
Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína L HiTrap
0,27 in
1 x 1mL
20 mm
Polipropileno
5bar
85 μm
De 2° a 8 °C
Medio de cromatografía de afinidad (resina) para la captura de anticuerpos y fragmentos de anticuerpo, como los fragmentos Fab, scFv y Dabs
1 ml
7 mm
0,78 in
< 500 cm/h
Proteína L recombinante (E. coli), libre de mamíferos
De 2 a 10
Agarosa muy entrecruzada
Affinity Column
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol