Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína L HiTrap™
For capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs
Marca: Cytiva 17-5478-51
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.09800kg
Descripción
- Preempaquetado con medio de cromatografía de afinidad Capto L (resina)
- Las columnas de polipropileno se conectan fácilmente en serie para aumentar la productividad
- Detección fácil y desarrollo de procesos práctico
- Para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Presión máxima: 5 bar
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios BioProcess
- Ligando: Proteína L recombinante (E. coli), libre de mamíferos
- Matriz: Agarosa muy entrecruzada y rígida
- Tamaño medio de partículas: 85 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 2 hasta 10
Columnas de 1 ml
- DI de columna: 7mm
- Velocidad del flujo: < 500 cm/h3
Columnas de 5 ml
- DI de columna: 16mm
- Velocidad del flujo: < 500 cm/h4
Especificaciones
Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína L HiTrap | |
0,27 in | |
5 x 1mL | |
20 mm | |
Polipropileno | |
5bar | |
85 μm | |
De 2° a 8 °C | |
Medio de cromatografía de afinidad (resina) para la captura de anticuerpos y fragmentos de anticuerpo, como los fragmentos Fab, scFv y Dabs |
1 ml | |
7 mm | |
0,78 in | |
< 500 cm/h | |
Proteína L recombinante (E. coli), libre de mamíferos | |
De 2 a 10 | |
Agarosa muy entrecruzada | |
Affinity Column |
Seguridad y manipulación
- HiTrap Protein L, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol