Learn More
Cytiva Medios HiTrap IgSelect
IgSelect es un medio de afinidad diseñado para la purificación de IgG humana de procedente de distintas fuentes
Marca: Cytiva 28411312
Detalles adicionales : Peso : 0.08700kg
Descripción
IgSelect es un medio de afinidad diseñado para la purificación de IgG humana procedente de distintas fuentes. El producto es un complemento a otros medios de afinidad con proteína A inmovilizada, como MabSelect, ya que es específico para IgG humana y también es capaz de unirse a la IgG3. El ligando, un fragmento de anticuerpos 14kD de cadena única, está diseñado para ofrecer una excelente selectividad del dominio Fc de la IgG humana y permite conseguir que la pureza sea alta en un solo paso. IgSelect tiene afinidad por todas las subclases de IgG humana, lo que lo convierte en un excelente complemento para los medios basados en proteína A MabSelectde, que no tienen afinidad con la IgG3. Su capacidad para unir todas las subclases de IgG hace que IgSelect sea una excelente opción para la purificación de IgG humana policlonal, como, por ejemplo, con fines plasmáticos.- Alta pureza de IgG humana en un solo paso
- Capaz de unirse a todas las subclases de IgG humana, incluida la IgG3
- Específico para la IgG humana, sin reacción cruzada con la IgG de otras especies
- Su matriz de base rígida permite conseguir altos caudales
- Adecuado para la purificación de IgG humana policlonal, IgG transgénica y para IgG3 e IgG4 monoclonales
Especificaciones
1 × 5 ml | |
Estable en todos los tampones acuosos más utilizados | |
17 mg de IgG humana/ml | |
75 μm | |
300 kPa | |
De 2 a 11 | |
Proteínas 14kD recombinantes |
Adecuados para la purificación de IgG humana policlonal, IgG transgénica y para IgG3 e IgG4 monoclonales | |
de 4 a 8 °C, 20 % de etanol | |
Medios HiTrap IgSelect | |
Polipropileno | |
Agarosa muy entrecruzada | |
5 ml |