Learn More
Cytiva Columnas quelantes de alto rendimiento HiTrap™
Optimizan las purificaciones de proteínas marcadas con histidina cuando los iones de níquel no son la mejor opción. Las columnas quelantes de alto rendimiento Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ están preempaquetadas con Chelating Sepharose™ de alto rendimiento.
Marca:  Cytiva 17-0408-01
Detalles adicionales : Peso : 0.09100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10605575
  • 241.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Utiliza diferentes tipos de iones metálicos
  • Capacidad de unión ∽ 12 mg de proteína etiquetada con histidina/ml de medio
  • Capacidad de iones metálicos ∽ 23 μ mol Cu2+/ml de medio
  • Preempaquetaado con medios Chelating Sepharose High Performance
  • Ácido iminoacético acoplado a una matriz de agarosa 6 % por enlace de éter
Especificaciones
Especificaciones
Clorhidrato de guanidina 6 M, urea 8 M
1 ml
7 mm
0,98 in
< 4 l/min
Ácido iminodiacético
De 3 a 13
Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Affinity Column
Columna HiTrap Chelating HP
0,27 in
5 x 1mL
25 mm
Polipropileno
3bar
34 μm
De 4° a 30 °C
IMAC y purificación posterior de proteínas etiquetadas con polihistidina
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap Chelating HP 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol