Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
For the purification of supercoiled DNA to high quality for gene therapy and DNA vaccine applications
Marca:  Cytiva 17549912
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968862
  • 847.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Purificación de alto flujo de ADN superenrollado desde la escala de investigación hasta la producción de cGMP
  • Diseño de proceso flexible gracias a la gran ventana operativa de velocidades de flujo y alturas de lecho
  • Mayor rendimiento para mejorar la productividad y la economía de procesos
  • Las propiedades hidrófilas de la matriz de base impiden la unión no específica.
  • Resina BioProcess apta para aplicaciones industriales
  • Purificación práctica a pequeña escala, desarrollo de procesos y escalado mediante columnas HiTrap™ preenvasadas
  • Capto™ PlasmidSelect se basa en una matriz de base rígida, que proporciona excelentes propiedades de flujo de presión a la producción de plásmidos.
Especificaciones
Especificaciones
Purificación de ADN superenrollado desde la escala de investigación hasta la producción de cGMP
<20 ml/min (máx)
Capto™ PlasmidSelect
1/Paq.
2,5 cm
Resina de cromatografía
5 bar (0,5 MPa)
5 ml
1,6 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap Capto PlasmidSelect, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.