Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor IV de la histona acetiltransferasa, CPTH2
Código de producto. 15437139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437139 10 mg 10 miligramos
15427139 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437139 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65939.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 357649-93-5 | C14H14ClN3S
Histone acetylation plays an important role in regulating the chromatin structure and is tightly regulated by two classes of enzyme, histone acetyltransferases (HAT) and histone deacetylases (HDAC). Deregulated HAT and HDAC activity plays a role in the development of a range of cancers. Consequently, inhibitors of these enzymes have potential as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un inhibidor de la histona acetiltransferasa (HAT) que modula la red Gcn5 donde los HAT actúan como coactivadores transcripcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357649-93-5
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Sinónimo Inhibidor IV de HAT; inhibidor de la Gcn5p
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Descripción Marrón
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor de la histona acetiltransferasa (HAT) que modula la red Gcn5 donde los HAT actúan como coactivadores transcripcionales
Formula Weight (peso de la fórmula) 291,80g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido